Learn More
Ohaus™ Winkelrotor, 6 x 85 ml RB, ID
Winkelrotor für die Verwendung mit Multi Pro Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
Marke: Ohaus™ 30314826
1720.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Beschreibung
- Fassungsvermögen: 6 x 85 ml
- Max. g-Kraft: 21,726 g
- Max. Drehzal: 13,000 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Rotor, Winkel, 6 x 85 ml RB, ID | |
6 x 85 ml | |
13,000 U/min | |
Gehäuse FC5714 | |
Nicht zutreffend |
Edelstahl | |
21.726 × g | |
5,910 kg | |
38 ° |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Winkelrotor, 6 x 85 ml RB, ID > Modellnummer R-A6 X85/13MI
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur