missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ Strömungsmessgerät aus Teflon

Der Aalborg™ Modell F PTFE/PFA-Durchflussmesser eignet sich hervorragend für hochreine Anwendungen oder den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten.

Marke:  Aalborg™ F6C-F02-01-TF

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11717729

  • 621.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Chemisch inerte benetzte Komponenten
  • Abnehmbarer Schutzschirm
  • Einzeln auf Undichtigkeiten geprüft
  • Vertikal Inline
  • Ventil am Auslass
Spezifikation

Spezifikation

Durchflussmesser
6,7 bar
Ultrareine oder korrosive Flüssigkeiten
121 °C
250 ml/min
± 5 %
1/4 in. NPT (M)
Linear und direkt
Teflon
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Aalborg™ Strömungsmessgerät aus Teflon > Flussratenbereich: 250 ml/min

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt