Learn More
Eppendorf™ 1000 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus sterilem Polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
LoBind Platten, frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren
Marke:  Eppendorf™ 0030502205
202.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10693903
  • 221.33 € / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
LoBind Platten, frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren
Eppendorf setzt mit dem RecoverMax Well Design neue Massstäbe bei Deep Well Platten. Die neue Well Geometrie erlaubt schnelles Pipettieren, Mixen und Zentrifugieren der Proben. Dadurch lassen sich sowohl manuelle wie automatisierte Arbeitsabläufe verkürzen. Die farbigen Rahmen mit alpahnumerischer Beschriftung erleichtern die Orientierung - machen die Arbeit schnell und sicher.
Die Platten sind in Standard, Steril, DNA und Protein LoBind Qualität und in vier versch. Volumina verfügbar. Einfache Stapelbarkeit, diverse Verschlussoptionen, hohe Chemikalienresistenz und Temperaturbeständigkeit eröffnen ein breites Einsatzgebiet.
Die Platten entsprechen den Anforderungen nach SBS1, EN ISO 9001 und EN ISO 13485. Chargenspezifische Zertifikate sind unter www.eppendorf.de/zertifikate abrufbar.
1 Society for Biomolecular Screening
Grosspackungen á 80 Platten auf Anfrage!
Beschreibung: Steril
Farbe: Weiss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Eppendorf
PCR-Mikrotiterplatte
1000 μl
Steril
Runder Boden (U-Well)
8 x 12
Weiß
Polypropylen
96
1000 μl
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN218247Q Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2025 Catalog Number0030502205
ChargennummerN218248R Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2025 Catalog Number0030502205
ChargennummerL208755R Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog Number0030502205
ChargennummerL208856R Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number0030502205
ChargennummerM213875P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog Number0030502205
Name des Produkts
Eppendorf™ 1000 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus sterilem Polypropylen > Farbe:Weiß, 20 St/Packung