Learn More
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
Marke: Axygen™ P-DW-10ML-24-C-S
206.76 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen:
- 48-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig, mit pyramidenförmigem Boden
- 96-Deepwell-Mikrotiterplatte mit quadratischen Wells
- 384-Deepwell-Diamantplatte mit quadratischen Wells
- 96-Well-Assayplatten mit rundem Boden (SBS-Stellfläche) oder V-Boden (SBS-Stellfläche)
- 24-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig
Spezifikation
Standard | |
Autoklavierbar | |
Axygen™ | |
Mikrotiterplatte | |
10.000 μl | |
Steril | |
Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung | |
25 Stück/Karton | |
-112 °F |
4 x 6 | |
25 Kartons | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
24 | |
Quadratisch | |
4000 xG | |
5 Stück/Packung | |
- 80 °C |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
33424023 | Qualitätsbescheinigung | 15/04/2025 | P-DW-10ML-24-C-S |
33124037 | Qualitätsbescheinigung | 15/04/2025 | P-DW-10ML-24-C-S |
33024067 | Qualitätsbescheinigung | 15/04/2025 | P-DW-10ML-24-C-S |
32824041 | Qualitätsbescheinigung | 02/04/2025 | P-DW-10ML-24-C-S |
32924017 | Qualitätsbescheinigung | 20/03/2025 | P-DW-10ML-24-C-S |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen