Learn More
Texwipe™ AlphaSorb™ HC Wischtücher aus Polyester
Artikelnummer. 15624536 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in.)
46 x 46 cm (18 x 18 in.)
Packungsgröße:
100 Stück
600 Stück
Artikelnummer. 15624536
Marke: Texwipe™ TX2409
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 bis 6 (Klasse 100 bis 1000)
  • Große zweilagige, 100 % Endlosfaser-Polyester-Wischtücher mit Doppelstrick-Interlock-Muster
  • Zum Auftragen von Reinigungslösungen für pharmazeutische und biopharmazeutische Geräte
  • Gleitet sanft über Oberflächen und ist gegen Laufmaschen beständig
  • Sehr saugfähig, mit geringer Partikelabgabe und extrahierbaren Substanzen
Bestellinformation
Basisgewicht: 220 g/m2
Spezifikation
Produkttyp AlphaSorb™ Wischtücher mit hohem Fassungsvermögen
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22,9 cm
Material Polyester
Autoklavierbar Autoklavierbar
Flächengewicht 214
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Abmessungen (L x B) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Auftragen von Reinigungslösungen auf pharmazeutische und biopharmazeutische Geräte
Lage 2-lagig
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato