Learn More
Thermo Scientific™ BioLite zellkulturbehandelte Schalen
Führen Sie allgemeine Zellkulturverfahren wirtschaftlicher mit zellkulturbehandelten Thermo Scientific™ Biolite™ Schalen durch, die garantiert steril, nicht pyrogenisch und nicht zytotoxisch sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 130181
77.33 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11844335
  • 105.00 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ BioLite™ zellkulturbehandelten Schalen eignen sich für eine Vielzahl experimenteller Anforderungen und bieten gleichzeitig Kosteneffizienz für ein großes Anwendungsspektrum in Ihrer Zellkulturroutine. Erleben Sie optimales Leistungsverhalten mit einer breiten Größenauswahl.
• Zellkultur-behandelt
• Steril gemäß ISO 11137, SAL 10-6
• USP Klasse VI und nicht zytotoxisch
• nicht pyrogenisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 ml (Well)
No
Rund
Zellkultur
5 ml
10
12,6 mm
21,5 cm²
Polyethylen
Steril
Zellkultur-Schale
500
15 mm
60 mm
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BioLite zellkulturbehandelte Schalen > Durchmesser x Höhe: 60 x 15mm