Learn More
Corning™ Costar™ transparente, TC-behandelte Mehrwellplatten mit 6 Wells, einzeln verpackt, steril
Gewebekulturbehandelte Platten für beste Zellanhaftung. Corning™ Costar™ Zellkultur-Mikrotiterplatten mit flachem Boden eignen sich hervorragend für diagnostische Tests, bei denen Zellanhaftung entscheidend ist.
Marke: Corning™ 3516
145.18 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Erfordern keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu Standardbeschichtungen zur Verbesserung der Zelladhäsion
- Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
- Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
- Gleichförmige Stellfläche für eine einfache Handhabung beim Stapeln
- Wells mit flachem Boden
- Gammasterilisiert
Zertifizierungen
Garantiert nicht-pyrogenisch
Spezifikation
2 x 3 | |
Ja | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Multiwell-Zellkulturplatte | |
6 | |
50/Karton | |
Einzeln verpackt | |
3,5 cm |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
2,9 ml (Well) | |
9,5 cm2 | |
Rechteckig | |
Zellkultur | |
2 bis 3 ml | |
Deckel | |
1/Packung | |
50/Karton |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen