Learn More
Corning™ TC-behandelte Kulturschale
GREENER_CHOICE
Die Gewebekulturbehandlung gewährleistet optimale Anhaftung und optimales Wachstum von anhaftungsabhängigen Zellen. Corning™ TC-behandelte Kulturschalen sind eine optimale Lösung für die Züchtung und den Erhalt von Zellen In-vitro-Zellinvasionen
Marke:  Corning™ 430167
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10075371
  • 485.00 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Corning™ CellBIND™ Oberfläche ist eine neuartige Zellkulturbehandlung, die die Oberflächenbenetzbarkeit für eine gleichmäßigere und konsistentere Zellanhaftung verbessert
  • Oberflächenschalen mit sehr geringer Bindung verfügen über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellanhaftung, Proteinaufnahme und Zellaktivierung minimiert
  • Bei 100 mm-Schalen sind 10 Schalen/Beutel erhältlich (Kat.- Nr. 430293)
  • Quadratische Schalen mit 245 mm verfügen über eine Wachstumsfläche von 500 cm2
  • Die Stapel-Beads erleichtern die Handhabung
  • Belüftungsöffnungen sorgen für einen gleichmäßigen Gasaustausch
  • Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
  • Steril
  • Nicht-pyrogen
Typ der Schale (mm) = tatsächlicher Durchmesser der Wachstumsfläche: 35 mm-Schale = 34,4 mm; 60 mm-Schale = 52,1 mm; 100 mm-Schale = 83,8 mm; 150 mm-Schale = 139,1 mm.
Kat.-Nr. 431110, quadratische Schalen mit Innenbodenabmessungen von 224 x 224 mm.
Bestellinformation
Die Packungsmengen können abweichen. Details sind in der Bestelltabelle angeführt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Polystyrol
Flach
Durchsichtig
Ja
Polystyrol
Steril
Zellkultur-Petrischale
Deckel
20/Packung
20 mm
Ja
83,8 Durchmesser x 20 mm H
16,5 ml (Well)
55 cm2
Ohne Raster
Rund
Zellkultur
11,0 bis 16,5 ml
500/Karton
100 mm Durchmesser
100 mm
Dokumentation
Flyers
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer35424057 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/04/2025 Catalog Number430167
Chargennummer34224055 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/04/2025 Catalog Number430167
Chargennummer33724054 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/04/2025 Catalog Number430167
Chargennummer32624053 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/04/2025 Catalog Number430167
Chargennummer32124052 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/04/2025 Catalog Number430167
Name des Produkts
Corning™ TC-behandelte Kulturschale > TC-behandelt; 100 x 20 mm; nein; 20 Stück/Packung