Learn More
Thermo Scientific™ BioLite zellkulturbehandelte Schalen
Führen Sie allgemeine Zellkulturverfahren wirtschaftlicher mit zellkulturbehandelten Thermo Scientific™ Biolite™ Schalen durch, die garantiert steril, nicht pyrogenisch und nicht zytotoxisch sind.
Marke: Thermo Scientific™ 130180
73.79 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ BioLite™ zellkulturbehandelten Schalen eignen sich für eine Vielzahl experimenteller Anforderungen und bieten gleichzeitig Kosteneffizienz für ein großes Anwendungsspektrum in Ihrer Zellkulturroutine. Erleben Sie optimales Leistungsverhalten mit einer breiten Größenauswahl.
• Zellkultur-behandelt• Steril gemäß ISO 11137, SAL 10-6
• USP Klasse VI und nicht zytotoxisch
• nicht pyrogenisch
Spezifikation
3 ml (Well) | |
Polyethylen | |
Steril | |
Zellkultur-Schale | |
500 | |
10 mm | |
35 mm |
9,4 cm² | |
Rund | |
Zellkultur | |
3 ml | |
10 | |
9,3 mm |