Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, braune Graduierung
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder, Klasse A, mit braungefärbter Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2210154
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Ausguss, braune Hauptringgraduierung
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Hexagonal | |
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Rund | |
DIN EN ISO 4788 | |
115 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
5 ml | |
Autoklavierbar |
Volumenaufnahme | |
Braun | |
Unsteril | |
A | |
± 0,05 ml | |
Glas | |
0,1 ml | |
1 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, braune Graduierung > Fassungsvermögen (metrisch) 5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur