Learn More
Falcon™ griffige Gewebekulturschalen
Die flachen, transparenten Polystyroloberflächen gewährleisten eine verzerrungsfreie mikroskopische Betrachtung der Zellen. Corning™ Falcon™ Griffige Gewebekulturschalen sind so konzipiert, dass sich die einzelnen Schalen oder kleine Schalenstapel besonders leicht anheben lassen.
Marke: Falcon™ 353004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.60800kg
Beschreibung
- Die gleichmäßige Oberflächenchemie entsteht durch Vakuum-Gasplasma-Behandlung und fördert die Zellhaftung.
- Bessere Handhabung kleiner Schalen durch das einzigartige Easy-Grip-Design
- Nicht-pyrogen
- Gammasterilisiert
- In medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
- Reines Polystyrol, Kristallklasse
Bestellinformation
Verpackung: 20 pro Beutel (25 Beutel pro Karton).
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
7 ml (Well) | |
19,5 cm2 | |
Rund | |
Zellkultur | |
6 bis 7 ml | |
500/Karton | |
13,13 mm |
Ja | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Petrischale | |
Deckel | |
20/Packung | |
54,74 mm |