Learn More
Falcon™ Standard-Gewebekulturschale
Die flachen, transparenten Polystyroloberflächen gewährleisten eine verzerrungsfreie mikroskopische Betrachtung der Zellen. Corning Falcon™ Standard-Gewebekulturschalen sind für die meisten anhaftungsabhängigen Zelllinien geeignet.
Marke: Falcon™ 353002
Beschreibung
- Die gleichmäßige Oberflächenchemie entsteht durch Vakuum-Gasplasma-Behandlung und fördert die Zellhaftung.
- Bessere Handhabung kleiner Schalen durch das einzigartige Easy-Grip-Design
- Nicht-pyrogen
- Gammasterilisiert
- In medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
- Reines Polystyrol, Kristallklasse
Bestellinformation
20 Stück pro Manschette.
Spezifikation
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Petrischale | |
500/Karton | |
15 mm |
7 ml (Well) | |
21,29 cm2 | |
Rund | |
Zellkultur | |
6 bis 7 ml | |
20/Packung | |
60 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Standard-Gewebekulturschale > 60 mm; Standard
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur