Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkultur-Petrischalen
BIOPHARMA
Führen Sie mit dem breiten Angebot an Größen und Ausführungen für experimentelle Ansprüche eine Vielfalt an Anwendungen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 150288
183.93 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10111351
  • 287.00 € / 400 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit einer breiten Palette an Größen und Oberflächenbehandlungen erfüllen Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkulturschalen eine Vielzahl experimenteller Anforderungen in Ihrer Zellkulturroutine. Führen Sie dank der Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung eine Vielzahl von Anwendungen in Schalen durch, die eine maximale Adhäsion für zahlreiche Zelltypen ermöglicht.
Nunc Kulturschalen in verschiedenen Größen und Ausführungen sind aus hochwertigem, optisch klarem Polystyrol oder Permanox Kunststoff gefertigt.
  • Stapelringe oben und unten für einfachere Handhabung und stabileres Stapeln
  • Nunclon Delta behandelte Schalen sind für Zelladhäsion optimiert
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Mit oder ohne Belüftungsnocken für Gasaustausch
  • Die Kulturschalen mit einem Gitter von 2 x 2mm sind hervorragend für die Klonierung und Bestimmung der Effizienz beim Aussäen geeignet
Bestellinformationen:
174926 und 169558 verfügen über 2 mm-Gitter
171099 und 150340 für Suspensionskulturen – kein Nunclon
Im Lieferumfang enthalten:
Ein Zertifikat, das dem Anwender die biologischen Leistungsparameter sowie die Rückverfolgbarkeit bescheinigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Verschluss
60 x 15 mm Schale, Nunclon™ Delta
5 ml (Well)
Ohne Raster
Rund
Nunclon Delta
5 ml
Deckel
10
15 mm
Polystyrol
Flach
21,5 cm²
Polystyrol
Steril
Zellkultur-Schale
1
400
Deckel mit Entlüftung
60 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer184963 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum28/02/2025 Catalog Number150288
Chargennummer184554 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum14/01/2025 Catalog Number150288
Chargennummer184963 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/01/2025 Catalog Number150288
Chargennummer184554 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/01/2025 Catalog Number150288
Chargennummer170906 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number150288
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkultur-Petrischalen > 60-mm-Schale, mit Belüftung
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.