Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Schalen
Zellkulturschalen der nächsten Generation, welche die Handhabung, Stapelung und den Transport von Zellkulturen in Ihrem Labor verbessern.
Marke:  Thermo Scientific™ 150462
136.99 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15873937
  • 186.00 € / 280 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Verschluss
Nunc EasYDish
5 ml (Well)
Ohne Raster
Rund
Nunclon Delta
5 ml
280
16 mm
Polystyrol
Flach
21,5 cm²
Polystyrol
Steril
Zellkultur-Schale
Deckel
10
60 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Schalen > 60 mm