Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ optischer 8-Röhrchen-Streifen, 0,2 ml
Maximierte Wärmeleitfähigkeit
Marke:  Applied Biosystems™ 4316567
Artikelnummer. 10321515
  • 193.00 € / 1000 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: 1.000 Röhrchen in Streifen mit 8 Stück
Benötigt : Gerätespezifisches Tablett oder Haltetablett
Beschreibung
Beschreibung
Optimal für die nahtlose Integration in Applied Biosystems Real-Time PCR-Systeme oder Thermozykler zur präzisen Temperatursteuerung der Zyklen.
Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR & Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei
0,2 ml
125 Strips
MicroAmp™
Inhalt: 1.000 Röhrchen in Streifen mit 8 Stück
Lagerung: Raumtemperatur
Raumtemperatur
125 Streifenröhrchen
Optisch
0,25 ml
Thermocycler oder Real-Time-PCR-Systeme
Polypropylen
Standard
Nicht enthalten
Streifen mit 8 optischen Röhrchen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerI45R24 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2025 Catalog Number
ChargennummerI34E4Q111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number
ChargennummerI05E3Q313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog Number
ChargennummerI02D3Q623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog Number
ChargennummerI02D3Q611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog Number
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MicroAmp™ optischer 8-Röhrchen-Streifen, 0,2 ml > 125 Streifen