Learn More
Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Bei diesen dünnwandigen Polypropylenröhrchen ist eine wirkungsvolle und gleichmäßige Wärmeübertragung gegeben. Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen lassen sich problemlos öffnen und dichten dennoch hervorragend ab, um ein Verdampfen während der PCR zu unterbinden.
Marke:  Eppendorf™ 0030124707
91.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15645367
  • 98.05 € / 500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bei diesen dünnwandigen Polypropylenröhrchen ist eine wirkungsvolle und gleichmäßige Wärmeübertragung gegeben. Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen lassen sich problemlos öffnen und dichten dennoch hervorragend ab, um ein Verdampfen während der PCR zu unterbinden.
  • Zuverlässige Begleiter für die tägliche Arbeit
  • Kontaminationsschutz am Klappdeckel
  • Definierte Deckelposition durch Spezialscharnier
  • Gute Durchsichtigkeit auch am Röhrchenboden
  • Geätzter Deckel für Beschriftung
  • Gut dichtender Verschluss
  • Leicht zu öffnen
  • Zur Verwendung mit allen Thermocyclern mit 0.2 ml-Blockformat
  • Gleichmäßige Wanddicke und glatte Wandfläche
Anwendungen
  • Röhrchen für PCR mit geringem Probendurchsatz
  • Streifen für PCR mit mittlerem Probendurchsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
500 Pk. (10 Beutel mit je 50)
Unsteril
Forensic DNA Grade
Autoklavierbar
PCR-Röhrchen
0,2 ml
Mit allen Thermocyclern im 0.2 ml-Blockformat
Polypropylen
Klappverschluss
Einzelröhrchen
Name des Produkts
Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen > PCR-Röhrchen