Learn More
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen
Besonders dünne und gleichmäßige Wandstärken ermöglichen eine optimale Wärmeübertragung und kurze Zykluszeiten. Glatte Wellenoberflächen minimieren die Bindung von Enzymen und Nukleinsäuren an die Oberfläche, sodass die Reaktion vollständig ablaufen kann.
Marke: BRAND™ 781327
231.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Polypropylen 8- und 12 Röhrchenstreifen
- Eine Vielzahl von Kappenarten sind erhältlich
- Kompatibel mit führenden Thermozyklern mit beheizten Deckeln
- Bietet eine dichte Abdichtung in allen PCR*-Zyklern
- Schützt Proben vor Kreuzkontamination
Spezifikation
Klar | |
250/Packung | |
Separate gewölbte Fläche |
0,2 ml | |
Polypropylen | |
Streifen mit PCR-Röhrchen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000012747 | Analysenzertifikat | 18/11/2024 | 781327 |
0000012217 | Analysenzertifikat | 02/09/2024 | 781327 |
0000009817 | Analysenzertifikat | 09/02/2024 | 781327 |