Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchen mit flachen und gewölbten Deckeln, 0.2 ml
Mit integriertem “Schnapp”-Verschluss
Marke: Fisherbrand™
38.35 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21752" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
Mit integriertem “Schnapp”-Verschluss
- Geeignet für 0.2 ml-Thermocyclerblöcke
- Maximalvolumem im verschlossenen Zustand: 0.25 ml
- Dünnwandige Konstruktion
- Im Reinraum gefertigt
- Aus nicht recyceltem Polypropylen
Spezifikation
Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA | |
0.2 ml | |
Thermocycler-Blöcke, 0.2 ml, für PCR-Anwendungen und zur Probenaufbewahrung | |
Flach | |
Dünnwandiges PCR-Röhrchen |
Naturfarben | |
1000 Karton | |
Polypropylen | |
Tube |