Learn More
Amarell™ Niedertemperatur-Laborthermometer für vollständige Immersion
Präzisionsthermometer, niedrige Temperaturen, Einschlussform, Kapillarlinse vorne, ganz eintauchend, Richterverschluss mit Knopf, geeignet für staatliche Eichungen
Marke:  Amarell™ L33008
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10529291
  • 99.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Niedrigtemperatur-Präzisionsthermometer
  • Vollständig eintauchbar
  • Richter-Spitze mit Knopf
  • Eichfähig
Spezifikation
Spezifikation
Toluol
Tests im Auftrag der Regierung
350 mm
30 °C
– 100 bis 30 °C
1 °C
DIN 12778
Vollständig eintauchbar
Niedrigtemperatur-Thermometer
-100 °C
Ja
Name des Produkts
Amarell™ Niedertemperatur-Laborthermometer für vollständige Immersion > Temperaturgenauigkeit Bereich: -100 bis 30 °C; Länge: 350 mm