Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical Tube without Cap, 0.2 mL
Entwickelt für maximale Probenwiederfindung
Marke:  Applied Biosystems™ N8010933
Artikelnummer. 10128024
  • 443.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: 2.000 optische Reaktionsröhrchen ohne Kappe, 0,2 ml
Benötigt : Verschluss kappen oder Versiegelung der gesamten Platte
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit 0,2 ml-Thermocyclern, einschließlich Veriti™ 96-Well Thermocycler, GeneAmp™ PCR-System 9700 und Applied Biosystems 2720 Thermocycler. Optimal für präzise PCR entwickelt.
  • Einheitliche Kunststoffdicke für gleichmäßige Erwärmung und Kühlung und präzise Ergebnisse
  • Unverlierbarer Deckel mit Positiv-Klick-Verschluss gewährleistet ordnungsgemäßen Sitz
  • Polierte Oberfläche und konischer Boden ermöglichen maximale Rückgewinnung der Proben
  • Verschiedene Farben (rot, orange, blau und grün) ermöglichen eine einfache Identifizierung
Optimiertes Design
MicroAmp Reaktionsröhrchen bieten mit unseren 0,2 ml, 96-Well Thermocyclern eine außergewöhnliche Temperaturgenauigkeit und -homogenität für schnelle, ölfreie PCR-Amplifikationen. Wie alle unsere Produkte werden auch die MicroAmp Reaktionsröhrchen strengen Qualitätstests unterzogen, um reproduzierbare Ergebnisse und zuverlässige Temperatur- und Amplifikationsgleichförmigkeit für Proben zu gewährleisten.
Praktisch
Die Kappen sind auch in transparenten, verschiedenen Farben erhältlich, autoklaviert für einen sauberen, kontrollierten Start und in Großpackungen. MicroAmp Trays für eine problemlose Probenhandhabung und optimale Ergebnisse auf unseren 0,2 ml 96-Well-Thermocyclern. Das empfohlene maximale Reaktionsvolumen beträgt 100 μl.
PCR & Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei
0,2 ml
2000 Tubes
MicroAmp™
Optische Reaktionsröhrchen ohne Kappen, 0,2 ml
2000 Röhrchen⁄Packung
Lagerung bei Raumtemperatur
Raumtemperatur
96
2.000 Röhrchen
Naturfarben
0,25 ml
Thermocycler oder Real-Time-PCR-Systeme
Polypropylen
Schnell
Nicht enthalten
Autoklavierbar
Optisches Röhrchen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerI3710Q322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2020 Catalog NumberN8010933_LITL18 PROMO,N8010933
ChargennummerI0310Q111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2020 Catalog NumberN8010933_LITL18 PROMO,N8010933
ChargennummerI0310Q221 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2020 Catalog NumberN8010933_LITL18 PROMO,N8010933
ChargennummerI3919Q511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2019 Catalog NumberN8010933_LITL18 PROMO,N8010933
ChargennummerI3919Q411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2019 Catalog NumberN8010933_LITL18 PROMO,N8010933
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical Tube without Cap, 0.2 mL > 2000 Röhrchen