Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8er-Deckelstreifen, durchsichtig
Passt auf MicroAmp Reaktionsröhrchen, Röhrchen-Streifen und 96-Well-Platten
Marke: Applied Biosystems™ N8010535
112.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
MicroAmp™ Deckelstreifen haben ein gewölbtes Profil und eignen sich für Endpunkt-PCR. 8-Kappen-Streifen sind entweder transparent oder in einem Set mit roten, orangen, blauen und grünen Kappen erhältlich.
- Wirkt sich nicht störend auf das Erfassen von Probenmesswerten aus
- Sichere Abdichtung zur Minimierung von Verdunstung
- Einfaches Befestigen und Entfernen
- Verwenden Sie MicroAmp Deckelstreifen zum Versiegeln von Röhrchen und Minimieren der Kontaminationsgefahr in den Proben-Wells und sorgen Sie damit für zuverlässige Ergebnisse
- Mit dem MicroAmp Cap Installationstool (separat erhältlich) können Sie die Deckel nach unten drücken und eine sichere Abdichtung erreichen
- Wenn Sie bereit sind, können Sie die Deckel ganz einfach mit den Endlaschen abziehen
- Erhältlich in verschiedenen Farben zur Nachverfolgung von Röhrchen während der Assay-Vorbereitung
- Verwenden Sie für Echtzeit-PCR-Anwendungen MicroAmp Optische 8er-Deckelstreifen (Herst.- Nr. 4323032) mit flachem Profil
PCR, PRC und Echtzeit-PCR
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
300 Streifen | |
MicroAmp™ | |
Streifen mit 8 angehängten Verschlüssen zur Verwendung mit 0,2 ml-Einzelröhrchen, Streifenröhrchen (0,1 oder 0,2 ml) oder 48- oder 96-Well-Mikrotiterplatten. Naturfarben (durchsichtig). Bei Raumtemperatur lagern. | |
Gewölbte Kappen | |
300 Streifenkappen |
Naturfarben | |
Thermocycler | |
Polypropylen | |
Raumtemperatur | |
96 | |
8-er Deckelstreifen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
I08N25Q311 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | |
I07N25Q622 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | |
I08N25Q111 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | |
I07N25Q611 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | |
I07N25Q312 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 |