Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen: 0.2 ml-Röhrchen, ohne Deckel
Dünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
Marke: Axygen™ PCR-02-NC
43.36 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die quantitative PCR geeignete Röhrchen für eine breite Palette von Echtzeit-PCR-Geräten.
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
0.2 ml | |
96-Well Standardblöcke mit Echtzeit-PCR-Instrumenten für Anwendungen mit Wärmeübertragung | |
Unsteril | |
Nicht enthalten | |
Dünnwandige PCR-Röhrchen |
Klar | |
1000 Packung | |
Konisch | |
Polypropylen | |
Tube |