Learn More
Invitrogen™ TURBO™ DNase (2 U/μl)
Effiziente Degradation und Verdauung von DNA
Marke:  Invitrogen™ AM2239
402.90 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10722687
  • 520.00 € / 5000 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Spaltet doppelsträngige DNA unspezifisch, um 5'-phosphorylierte Oligodesoxynukleotide mit einer erhöhten Affinität zur DNA-Bindung zu hinterlassen und bleibt bei Vorhandensein von Salz aktiv.
  • Bis zu 50 Mal mehr Aktivität und 350 % höhere katalytische Effizienz
  • Effiziente DNA-Degradierung in Lösungen mit bis zu 0,25 mol Salz
  • Effiziente Spaltung von DNA in Oligonukleotide
  • Wesentlich besseres Entfernen von DNA-Templates aus In-vitro-Transkriptionsreaktionen
  • RNase-frei und rekombinanten Ursprungs
  • Wird verwendet, um DNA-Kontaminationen aus RNA-Proben vor der RT-PCR zu entfernen.
  • Herkömmliche DNase I besitzt eine schlechte Affinität zu DNA und spaltet DNA mit niedriger Konzentration.
  • Salzempfindlich; 20 mM NaCl kann die Aktivität des Enzyms um 30 % reduzieren
  • Gereinigt aus Rinderpankreas, einer der reichsten natürlichen Quellen von RNase A
  • Die Gefahr einer kontaminierenden RNase-Aktivität in DNase-I-Präparaten erfordert eine gründliche Reinigung des Enzyms.
TURBO-DNA-frei (Herst.- Nr. AM1907) ist erhältlich. Es enthält TURBO DNase zusammen mit Reagenzien zur Inaktivierung des Enzyms und zur Entfernung zweiwertiger Kationen aus der Probe nach der Verdauung.
PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 U/μl
Trockeneis
10x Reaktionspuffer
DNase
TURBO™ DNase und 10x Reaktionspuffer sollten bei –20°C gelagert werden.
DNase
5000 E
Ambion™, TURBO™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2807027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2239
Chargennummer2792650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2239
Chargennummer2807336 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2239
Chargennummer2813217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2239
Chargennummer2823250 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2239
Name des Produkts
Invitrogen™ TURBO™ DNase (2 U/μl) > 5000 Einheiten
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.