Learn More
Invitrogen™ TURBO DNA-free™ Kit
Ideales Hilfsmittel zum Entfernen von DNA-Rückständen
Marke: Invitrogen™ AM1907
200.87 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beinhaltet: TURBO DNase, 10x TURBO DNase-Puffer, DNase-Inaktivierungsreagenz, nukleasefreies Wasser
Beschreibung
Das Kit enthält Reagenzien für den effizienten, vollständigen DNA-Verdau sowie die Entfernung des Enzyms und zweiwertiger Kationen nach dem Verdau
- Die sehr aktive TURBO DNase ist ein katalytisch hervorragendes Enzym im Vergleich zum Wildtyp DNase I
- Entfernt geringste Mengen an DNA, die bei der RT-PCR stören können
- Reagenz zum vollständigen Entfernen von DNase ohne Phenolbehandlung oder Erhitzen im Lieferumfang enthalten
- Die beste Methode für genomische DNA-Entfernung vor einer RT-PCR
- TURBO DNase ist eine rekombinante, speziell entwickelte Form von DNase I. Sie ist wesentlich effizienter als der Wildtyp DNase I beim Abbau geringster Mengen unerwünschter DNA
- TURBO DNase bindet DNA-Substrate 6-mal so stark wie herkömmliche DNase I. Dadurch wird dieses Enzym zum Hilfsmittel der Wahl für die Beseitigung von DNA-Resten, die bei RT-PCR-Anwendungen ein falsch-positives Signal erzeugen können
- TURBO DNase enthält jetzt einen Enhancer, der die Wirksamkeit um zwei Größenordnungen erhöht
- Effiziente DNase und Entfernung zweiwertiger Kationen ohne organische Extraktion oder Fällung
- Konventionelle DNase-Behandlung von RNA-Proben vor RT-PCR erfordert in der Regel die Inaktivierung der DNase durch Phenol/CHCl3-Extraktion oder Erwärmen, gefolgt von einem Fällungsschritt zur Erhöhung der RNA-Konzentration.
- Phenol/CHCl3-Extraktionen können mühsam und Zeit raubend sein.
- Erhitzen der Probe zur Inaktivierung von DNase kann zum chemischen Abbau der RNA durch zweiwertige Kationen im DNase-Puffer führen
- Das TURBO DNA-free Kit umgeht diese Probleme mit einem neuartigen Reagenz zur DNase-Inaktivierung
- Zusätzlich zum Entfernen der TURBO DNase aus der Reaktion bindet und entfernt das Deaktivierungsreagenz auch zweiwertige Kationen aus dem TURBO DNase Reaktionspuffer
PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Enthält: Turbo DNase 10x TURBO DNase-Puffer DNase-Inaktivierungsreagenz Nukleasefreies Wasser Bestandteile bei -20°C lagern (nukleasefreies Wasser kann bei Raumtemperatur gelagert werden) |
|
DNase | |
50 Reactions | |
Ambion™, DNA-free™ |
Trockeneis | |
Reaktionspuffer | |
TURBO DNA-Free Kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.