Learn More
R&L Enterprises™ Stangen aus Aluminiumlegierung
Eine hervorragende Option zur Aufstellung von Stativen im Labor. Die R&L Enterprises™ Aluminiumstäbe sind aus einer Aluminiumlegierung gefertigt.
Marke: R&L Enterprises™ 3108/22
Beschreibung
- Mit Gewinde
- Gewindedurchmesser 10 mm
- Die Stablänge schließt das Gewinde nicht ein
Spezifikation
Aluminiumlegierung | |
Aluminiumstäbe | |
5 Packungen |
600 mm | |
10 mm |