Learn More
Eppendorf™ 3810X Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Nutzen Sie diese Röhrchen für alle Anwendungen in der Molekularbiologie, klinischen Chemie und Biochemie. Eppendorf™ 3810X Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen bieten Komfort und Zuverlässigkeit für die Probenvorbereitung, Zentrifugation und Lagerung.
Marke: Eppendorf™ 0030125177
Beschreibung
Nutzen Sie diese Röhrchen für alle Anwendungen in der Molekularbiologie, klinischen Chemie und Biochemie. Eppendorf™ 3810X Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen bieten Komfort und Zuverlässigkeit für die Probenvorbereitung, Zentrifugation und Lagerung.
- Der Deckel des Röhrchens ist für ergonomisches Arbeiten leicht zu öffnen und zu schließen.
- Polypropylen bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen.
- Die außerordentliche Zentrifugationsstabilität bis zu 30,000 x g verhindert Probenverlust durch Röhrchenbruch und bietet zusätzlichen Schutz bei der Arbeit mit gefährlichen Proben.
- Ohne Substanzen wie Gleitadditiven, Plastifizierern und Bioziden hergestellt, die sich aus Verbrauchswaren aus Kunststoff lösen, in die Probe übergehen und die Bioassay-Ergebnisse beeinflussen können.
- Mit Messskale für die einfache Bestätigung des pipettierten Volumens.
- Mattierter Deckel und Beschriftungsbereich an der Seite zur leichten Kennzeichnung.
- Garantierte Funktionalität von -86 bis +100 °C
- Offen autoklavierbar (121 °C, 20 min)
- In Eppendorf-Qualität und Chargen-zertifiziertem Reinheitsgrad PCR-rein erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Blau | |
1000/Packung | |
-86 bis 100 °C | |
Eppendorf Quality | |
0,05 oz. | |
Zylindrisch | |
Konisch | |
Microcentrifuge Tube |
1.5 ml | |
Polypropylen | |
-122.8°F to +212°F | |
Unsteril | |
Yes | |
Flat Frost Lid | |
Zertifizierte Qualität | |
30,000 x g |