Learn More
Erlab Sicherheitsschrank des Typ II Solis Essentiel
Solis Essentiel garantiert absoluten Schutz für den Bediener, das Produkt und die Umwelt.
Marke:  Erlab HOT19837
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17736634
Beschreibung
Beschreibung
  • Hocheffiziente HEPA-H14-Filter
  • Doppelte Belüftung
  • Visuelle und akustische Alarme
  • Transparente Seitenfenster für eine helle und offene Umgebung
  • Vollständiger Zugang zum Tank für eine vollständige Desinfektion
  • Sehr intuitiver Touchscreen: zum Einstellen der Helligkeit in der Arbeitskammer, der Dauer des UV-Zyklus, der Nutzungszeit, des Status der HEPA-Filter
Spezifikation
Spezifikation
Standard EN 12469-2000
1895 mm
59 dB
800 W
>580 m3h
2130 mm
USB-A, DOP
310 W
Edelstahl
Solis Essentiel 1800
2
600 mm
Schutz des Anwenders
115 W
1421 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Erlab Sicherheitsschrank des Typ II Solis Essentiel > Modell: Solis Essentiel 1500