Learn More
3M™ Reinigungs- und Poliermittel für Edelstahl, Aerosol
Ideal für Oberflächen aus Edelstahl, Chrom, laminierten Kunststoffen und Aluminium. Die hochglänzende Rezeptur mit Limonenduft reinigt ohne Streifen oder Ablagerungen und widersteht Fingerabdrücken.
Marke: 3M™ 7000042450
Beschreibung
- Poliert und schützt alle Edelstahloberflächen in einem Schritt
- Haftet an vertikalen Oberflächen und hinterlässt einen leichten, nicht fettigen Film, der Fingerabdrücken und Markierungen widersteht
- Auf Wasserbasis mit einem angenehmen Zitrusduft
- Enthält keine schädlichen Chemikalien
- Sichere Verwendung in Bereichen der Lebensmittelzubereitung
Spezifikation
Reiniger/Poliermittel | |
Gelbgrün | |
12/Packung |
Aerosol | |
Oberflächen aus Edelstahl | |
600 mL |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Safety and Handling
- 3M Stainless Steel Cleaner
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Entzündbare und nicht entzündbare Aerosole Kategorie 2
Hazard Statement
- H223-Entzündbares Aerosol.
- H229-Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Precautionary Statement
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P211-Nicht gegen offene Flamme oder andere ndquelle sprühen.
- P251-Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P410+P412-Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: butane, isobutane, propane
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.