Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Chlorid-QuanTab™ Teststreifen, 30-600 mg/l
Chlorid wird in fast allen natürlichen Gewässern gefunden und beeinflusst den menschlichen Geschmack über 250 mg/l.
Marke: Hach Pacific Pty Ltd 2744940
Beschreibung
Chlorid wird in fast allen natürlichen Gewässern gefunden und beeinflusst den menschlichen Geschmack über 250 mg/l. Hohe Konzentrationen hemmen das Pflanzenwachstum, und viele industrielle Prozesse müssen die Chloridkonzentration begrenzen. Enthält 40 Tests. Einfache Handhabung, Einweg und kostengünstig. Eine großartige Methode, um schnelle, quantitative Antworten vor Ort oder im Labor zu erhalten
Einfach zu bedienen, Einmalgebrauch und kostengünstig
Eine hervorragende Möglichkeit, schnelle, quantitative Antworten vor Ort oder im Labor zu erhalten
Spezifikationen
Fußnote: *mg/l, sofern nicht anders angegeben; ppb = g/l; ppm = mg/l; gpg = Körner pro Gallone; 1 gpg = 17,1 mg/l oder 17,1 ppm.
Methodenname: Titrierstreifen
Modell: QuanTab™ **
Anzahl der Tests: 40
Parameter: Chlorid – als Cl-
Plattform: Teststreifen
Bereich: 30 – 600 Cl-mg/l
Versandgew. (lbs): 0,2
Kleinste Schritte: In Schritten von 10 bis 20 ppm
Einheiten: 40 Tests
Spezifikation
Streifen | |
40 Tests | |
Teststreifen |