Learn More
Electrothermal™ Digi-Mantle Ersatzheizpatrone
Ermöglicht das Rühren und Erhitzen eines Rundkolbens auf eine Elementtemperatur von 450 °C. Die Electrothermal™ Digi-Mantle Ersatzkartusche verwendet eine präzise elektronische Steuerung, um genaue Temperatur- und Rühreinstellungen zu gewährleisten.
Marke: Electrothermal™ 36204-05
901.79 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit der OMCA digitalen Steuerung
- Rühren und erhitzen Sie Rundkolben bis zu einer Elementtemperatur von 450 °C
- Verwendet eine präzise elektronische Steuerung, um eine genaue Messung von Temperatur und Rührung zu ermöglichen.
- Das modulare Design ermöglicht den Austausch von Heizelementen verschiedener Größen mit demselben OMCA Digitalregler als Basis
- Kosteneffektiv und vielseitig
Spezifikation
500 ml | |
OMCA Digi-Mantle | |
Ersatz-Heizpatrone |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Electrothermal™ Digi-Mantle Ersatzheizpatrone >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur