Learn More
Buerkle™ Pinzette Edelstahl stumpf, gerade Form
Für exakte Laborarbeiten eignet sich die Pinzette Edelstahl stumpf, gerade Form. Die Pinzette hat eine gerade Form mit stumpfen Enden, deren Innenseiten geriffelt sind. Die Laborpinzette besteht aus Edelstahl und hat einen geriffelten Griff.
Marke: Buerkle™ 5386-0302
5.46 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für exakte Laborarbeiten
- Gerade Form mit stumpfen Enden, deren Innenseiten geriffelt sind
- Zum Bearbeiten unterschiedlicher Materialien, Gewebe oder Proben
- Die Laborpinzette besteht aus Edelstahl und hat einen geriffelten Griff
Spezifikation
stumpf, gerade Form | |
stumpf, gerade Form | |
Edelstahl (1.4301) | |
Lebensmittel | |
1 |
1 | |
5,12 in. | |
130 mm | |
Pinzette |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Broschuere Edelstahlprodukte
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Brochure stainless steel products
DateigrößeVersion: 1.4 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Pinzette Edelstahl stumpf, gerade Form > Länge: 130 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur