Learn More
Eppendorf™ 3810X Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8000626 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Gelb
Grün
Rot
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Eppendorf Quality
PCR-frei
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10154671
Marke: Eppendorf™ 0030125215
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie diese Röhrchen für alle Anwendungen in der Molekularbiologie, klinischen Chemie und Biochemie. Eppendorf™ 3810X Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen bieten Komfort und Zuverlässigkeit für die Probenvorbereitung, Zentrifugation und Lagerung.
Das einfach zu öffnende und zu schließende Design der Eppendorf Tubes™ 3810X ermöglicht eine praktische, ergonomische und verlässliche Einhandbedienung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1,5 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 1000 Pk.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -122.8°F to +212°F
Temperaturbereich (metrisch) -86°C to +100°C
Sterilität Unsteril
Reinheits- oder Qualitätsgrad PCR-frei
Graduated Yes
Kapazität (angloamerikanisch) 0,05 oz.
Verschlusstyp Flat Frost Lid
Fit for Purpose PCR-fähig
Bodenform Konisch
Max. RZB 30,000 x g
Form Zylindrisch
Produkttyp Microcentrifuge Tube