Learn More
Eppendorf™ Sterile 96-Deepwell PCR-Platten aus Polypropylen, 2.000 μl
PCR-Platten, frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
Marke: Eppendorf™ 0030506308
869.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese Platten verfügen über ein neues Well-Design zusammen mit einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem für eine leichtere Ablesbarkeit und Orientierung. Die Geometrie der Wells ermöglicht eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung, die Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe beschleunigt. Die neuen Platten aus Polypropylen erfüllen alle geltenden SBS-, IVD-, EN ISO 9001/2/3- und EN 13485-Richtlinien.- Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
- Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
- Hohe chemische Beständigkeit
- G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR*-rein)
- Autoklavierbar
- Wahlweise mit Barcode erhältlich
Spezifikation
Standard | |
80 Plates (10 Bags x 8 Plates | |
Polypropylen | |
Steril | |
80/Karton |
8 x 12 | |
Weiß | |
96 | |
2000 μl |