Learn More
Eppendorf™ 500 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus sterilem Polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10494412 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Weiß
Packungsgröße:
120 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 10494412
Marke: Eppendorf™ 0030502108
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
LoBind, frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren
Eppendorf setzt mit dem RecoverMax Well Design neue Massstäbe bei Deep Well Platten. Die neue Well Geometrie erlaubt schnelles Pipettieren, Mixen und Zentrifugieren der Proben. Dadurch lassen sich sowohl manuelle wie automatisierte Arbeitsabläufe verkürzen. Die farbigen Rahmen mit alpahnumerischer Beschriftung erleichtern die Orientierung - machen die Arbeit schnell und sicher.
Die Platten sind in Standard, Steril, DNA und Protein LoBind Qualität und in vier verschiedenen Volumina verfügbar. Einfache Stapelbarkeit, diverse Verschlussoptionen, hohe Chemikalienresistenz und Temperaturbeständigkeit eröffnen ein breites Einsatzgebiet.
Die Platten entsprechen den Anforderungen nach SBS1, EN ISO 9001 und EN ISO 13485. Chargenspezifische Zertifikate sind unter www.eppendorf.de/zertifikate abrufbar.
1 Society for Biomolecular Screening
Grosspackungen á 120 Platten auf Anfrage!
Beschreibung: Steril
Farbe: Weiss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril