Learn More
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA)
Thermo Fisher Scientific offers bright conjugates of wheat germ agglutinin (WGA) and Alexa Fluor, Alexa Fluor Plus, and other dyes. Fluorescent WGA conjugates bind to carbohydrates and are used for various cell biology applications such as plasma membrane labeling and cell painting assays.
Marke:  Invitrogen™ W11262
429.35 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11580806
  • 644.00 € / 5 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Cell Painting
Wheat germ
Alexa Fluor 594
Native
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Wheat germ
Heterodimer
Agglutinin
See Certificate of Analysis
N-acetylglucosamine and N-acetylneuraminic acid (sialic acid) residues
5 mg
Wheat Germ Agglutinin, Alexa Fluor™ 594 Conjugate
Wheat
None
Raumtemperatur
Lectins
Lyophilized
Alexa Fluor™
Fluorescent lectins
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2920650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2024 Catalog NumberW11262
Chargennummer2752579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog NumberW11262
Chargennummer2481136 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog NumberW11262
Chargennummer2441505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2022 Catalog NumberW11262
Chargennummer2339823 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2021 Catalog NumberW11262
Name des Produkts
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA) > Alexa Fluor™ 594