Learn More
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA)
Thermo Fisher Scientific offers bright conjugates of wheat germ agglutinin (WGA) and Alexa Fluor, Alexa Fluor Plus, and other dyes. Fluorescent WGA conjugates bind to carbohydrates and are used for various cell biology applications such as plasma membrane labeling and cell painting assays.
Marke:  Invitrogen™ W21405
182.00 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10083362
  • 273.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Cell Painting
Wheat germ
Texas Red-X
Native
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Wheat germ
Heterodimer
Agglutinin
See Certificate of Analysis
N-acetylglucosamine and N-acetylneuraminic acid (sialic acid) residues
1 mg
Wheat Germ Agglutinin, Texas Red™-X Conjugate
Wheat
None
Room Temperature
Lectins
Lyophilized
Texas Red™
Fluorescent lectins
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2714543 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2023 Catalog NumberW21405
Chargennummer2581755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2023 Catalog NumberW21405
Chargennummer2390704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2021 Catalog NumberW21405
Chargennummer2326085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2021 Catalog NumberW21405
Chargennummer2086756 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2020 Catalog NumberW21405
Name des Produkts
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA) > Texas Red™-X