Learn More
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA)
Thermo Fisher Scientific offers bright conjugates of wheat germ agglutinin (WGA) and Alexa Fluor, Alexa Fluor Plus, and other dyes. Fluorescent WGA conjugates bind to carbohydrates and are used for various cell biology applications such as plasma membrane labeling and cell painting assays.
Marke:  Invitrogen™ W32466
438.68 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11510826
  • 658.00 € / 5 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Cell Painting
Wheat germ
Alexa Fluor 647
None
Room Temperature
Lectins
Lyophilized
Alexa Fluor™
Fluorescent lectins
5 mg
Wheat Germ Agglutinin, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
Wheat
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Wheat germ
Heterodimer
Agglutinin
See Certificate of Analysis
N-acetylglucosamine and N-acetylneuraminic acid (sialic acid) residues
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2860760 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog NumberW32466
Chargennummer2641991 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2023 Catalog NumberW32466
Chargennummer2538557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2022 Catalog NumberW32466
Chargennummer2454770 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2022 Catalog NumberW32466
Chargennummer2335733 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2021 Catalog NumberW32466
Name des Produkts
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA) > Alexa Fluor™ 647