Learn More
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA)
Thermo Fisher Scientific offers bright conjugates of wheat germ agglutinin (WGA) and Alexa Fluor, Alexa Fluor Plus, and other dyes. Fluorescent WGA conjugates bind to carbohydrates and are used for various cell biology applications such as plasma membrane labeling and cell painting assays.
Marke:  Invitrogen™ W32464
430.68 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11590816
  • 646.00 € / 5 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Cell Painting
Wheat germ
Alexa Fluor 555
Native
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Wheat germ
Heterodimer
Agglutinin
See Certificate of Analysis
N-acetylglucosamine and N-acetylneuraminic acid (sialic acid) residues
5 mg
Wheat Germ Agglutinin, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
Wheat
None
Raumtemperatur
Lectins
Lyophilized
Alexa Fluor™
Fluorescent lectins
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2841632 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog NumberW32464
Chargennummer2841631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2024 Catalog NumberW32464
Chargennummer2738233 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog NumberW32464
Chargennummer2610352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2023 Catalog NumberW32464
Chargennummer2551331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/01/2023 Catalog NumberW32464
Name des Produkts
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA) > Alexa Fluor™ 555