Learn More
3M™ Feinstaubatemmasken
Verbesserung der Passform für die individuelle Gesichtsform und -größe des Trägers. 3M™ Feinstaub-Atemschutzmasken sind wiederverwendbar und können für mehr als eine Schicht verwendet werden.
Marke: 3M™ 7100081543
33.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hochwertiges Filtermaterial sorgt für einfaches Durchatmen
- Flexibles Material sorgt für Tragekomfort auf einer Vielzahl von Gesichtsformen und -größen für eine individuelle Passform
- Innovatives, konturiertes Design sorgt für eine sicherere Abdichtung um die Nase
- Einstellbare, farbcodierte, geflochtene Kopfbänder mit 4-Punkt-Einstellung sorgen für ein besonders sicheres Tragegefühl
- Hygienisch durch leichte Reinigung mit dem 3M™ Reinigungstuch für die Gesichtsabdichtung 105 (gemäß EN 149 + A1)
- Formstabil; funktioniert gut in heißen feuchten Umgebungen
- Bewertung „R“ gemäß EN 149 Wiederverwendbar
- Das Cool Flow™ Ventil sorgt effektiv für eine reduzierte Wärmeentwicklung, bietet einen kühleren und höheren Tragekomfort und trägt dazu bei, Beschlag zu minimieren.
Spezifikation
Blau | |
Metallbearbeitung, Chemische Verarbeitung, Bauwesen, Pharmazeutika, Schiffsbau, Chemische Verarbeitung, Bauwesen, Pharmazeutika | |
Schale |
Partikel-Atemschutzmaske | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Feinstaubatemmasken > Blaues einstellbares Kopfband
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur