Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria.
Marke: Invitrogen™ S34854
410.40 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, and 24) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
SYTO 9 grün fluoreszierender Nukleinsäure-Färbemittel färbt nachweislich lebende und tote Gram-positive und Gram-negative Bakterien und ist eine Komponente der LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kits (L-7007, L-7012, L-13152).
Analyse von Bakterien, bakterieller Viabilitäts- & Zytotoxizitätsanalyse, Zellanalyse, Zell-Tracing & Tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, mikrobielle Verfolgung, mikrobiologische Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Grün | |
Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Membrangängig | |
Fluoreszenzmikroskop | |
100 μl | |
SYTO™ 9 Green fluoreszierendes Nukleinsäurefärbemittel | |
SYTO™ | |
Fluoreszent | |
Nukleinsäuren |
5 mM | |
RNA: 486 nm DNA: 485 nm |
|
Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray | |
100 μL | |
Fluoreszent | |
RNA: 501 nm DNA: 498 nm |
|
Raumtemperatur | |
Nukleinsäurefärbemittel |