Learn More
DWK Life Sciences Vollpipette, aus Kalk-Soda-Glas, Klasse B, braune Diffusionsfarbe
Pipettes are used for precise measurement and decanting of liquids. Only certain quantities can be filled with bulb pipettes.
Marke: DWK Life Sciences 243370202
Beschreibung
Pipetten dienen zum genauen Abmessen und Umfüllen von Flüssigkeiten. Mit Vollpipetten lassen sich nur bestimmte Mengen abfüllen. Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) für + 20 °C Bezugstemperatur. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei eichfähigen Pipetten den Fehlergrenzen der Deutschen Eichordnung sowie ISO und DIN. Die Pipetten sind aus Kalk-Soda-Glas gefertigt und entsprechend der Klasse B. Die Skala ist in Braun aufgedruckt.- Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) bei + 20 °C Bezugstemperatur
- Der Vollablauf ermöglicht die Aufnahme unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen und Abgabe des gesamten Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares braunes Druckbild
- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Genaue Messung und Dekantierung von Flüssigkeiten; volumetrische Messung; Sammlung und Dosierung einer definierten Gesamtmenge | |
±0,015 mL | |
2 mL |
Kalknatronglas | |
12/Packung | |
Orange | |
350 mm |