Learn More
Fisherbrand™ 15 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 15-425-Gewinde, vormontiertes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet
Marke: Fisherbrand™ 15 15 1938
262.20 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 15 mm
- Kombinationsversiegelung
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz
- Oben offen
- 15-425-Gewinde
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Naturkautschuk/TEF | |
15 mm | |
Lagerung | |
1,3 mm |
Rot-Orange, Durchsichtig, Schwarz | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraube |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 15 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 15-425-Gewinde, vormontiertes Septum > NAT.Rubber/TEF rot-orange/transp .,1.3 mm Dicke ,60° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur