Learn More
DWK Life Sciences Vollpipette, aus Kalk-Soda-Glas, Klasse B, braune Diffusionsfarbe
Pipettes are used for precise measurement and decanting of liquids. Only certain quantities can be filled with bulb pipettes.
81.95 € - 151.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Kalknatronglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genaue Messung und Dekantierung von Flüssigkeiten; volumetrische Messung; Sammlung und Dosierung einer definierten Gesamtmenge
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15201939
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
243370708
5 mL
102.00 €
12 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15211939
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
243370802
10 ml
131.00 €
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15231939
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
243371404
25 mL
85.15 €
6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15251939
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
243372409
100 mL
151.00 €
6 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15221939
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
243371207
20 mL
81.95 €
6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15241939
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
243371704
50 mL N/A
N/A
15574885
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
243370108
1 ml
99.94 €
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15291929
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
243370202
2 mL
96.10 €
12 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pipetten dienen zum genauen Abmessen und Umfüllen von Flüssigkeiten. Mit Vollpipetten lassen sich nur bestimmte Mengen abfüllen. Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) für + 20 °C Bezugstemperatur. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei eichfähigen Pipetten den Fehlergrenzen der Deutschen Eichordnung sowie ISO und DIN. Die Pipetten sind aus Kalk-Soda-Glas gefertigt und entsprechend der Klasse B. Die Skala ist in Braun aufgedruckt.
  • Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) bei + 20 °C Bezugstemperatur
  • Der Vollablauf ermöglicht die Aufnahme unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen und Abgabe des gesamten Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares braunes Druckbild
  • Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Kalknatronglas
Genaue Messung und Dekantierung von Flüssigkeiten; volumetrische Messung; Sammlung und Dosierung einer definierten Gesamtmenge
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Vollpipette, aus Kalk-Soda-Glas, Klasse B, braune Diffusionsfarbe