Learn More
Fisherbrand™ Forschungsverbundmikroskop der Serie AX-500
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kopfausführung:
Binokular
Monokular
Trinokular
Objektivausführung:
DIN Achromatisch
DIN plan-achromatisch
Modell:
AX-501A
AX-502A.
AX-502PL.
AX-503A.
AX-503PL.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Auswahl an optischen Objektiven mit großem Vergrößerungsbereich: 4 x, 10 x, 40 x, 100 x Achromat, Superhochkontrast und Planachromat
- Auswahl an Optikköpfen: Monokular, binokular, trinokular (ermöglicht Anschluss einer Digitalkamera)
- Der ergonomisch gestaltete Rahmen mit niedriger sitzender koaxialer Fokussierung ermöglicht eine komfortabel Einhandbedienung
- Einstellbare 3 W-LED-Beleuchtung mit Leuchtstärkeregelung
- Integrierter mechanischer Tisch mit niedrigem Antrieb und verlängerter Säule für X- und Y-Steuerung (135 x 140 mm)
- 18 mm-Okulare mit Augenmuscheln aus Gummi
- Um 30° geneigter, ergonomischer Siedentopf Sichtkopf
Spezifikation
Spezifikation
| Kondensatortyp | Abbe/Iris |
| Eyepiece | 18 mm |
| Kopfausführung | Trinokular |
| Beleuchtungsart | LED |
| Vergrößerungsleistung | 4X, 10X, 40X, 100X |
| Modell | AX-503PL. |
| Objektivausführung | DIN plan-achromatisch |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Enthält | IEC-Netzkabel, eingebauter Aufhänger für das Kabel, Inbusschlüssel |
| Objektivrevolver | Nach innen zeigendes Quadrupol, drehend |
| Mehr anzeigen |