Learn More
Fisherbrand™ Forschungsverbundmikroskop der Serie AX-500
Auswahl an drei optischen Objektiven und drei Optikköpfen. Fisherbrand Verbundmikroskope für die Forschung der AX-500 Serie mit Kaltlicht-LED-Beleuchtung wurden speziell für Universitäten und Forschungslabore entwickelt.
Marke:  Fisherbrand™ 1100104400012
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15388824
  • 372.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Auswahl an optischen Objektiven mit großem Vergrößerungsbereich: 4 x, 10 x, 40 x, 100 x Achromat, Superhochkontrast und Planachromat
  • Auswahl an Optikköpfen: Monokular, binokular, trinokular (ermöglicht Anschluss einer Digitalkamera)
  • Der ergonomisch gestaltete Rahmen mit niedriger sitzender koaxialer Fokussierung ermöglicht eine komfortabel Einhandbedienung
  • Einstellbare 3 W-LED-Beleuchtung mit Leuchtstärkeregelung
  • Integrierter mechanischer Tisch mit niedrigem Antrieb und verlängerter Säule für X- und Y-Steuerung (135 x 140 mm)
  • 18 mm-Okulare mit Augenmuscheln aus Gummi
  • Um 30° geneigter, ergonomischer Siedentopf Sichtkopf
Spezifikation
Spezifikation
Abbe/Iris
Monokular
4X, 10X, 40X, 100X
DIN Achromatisch
IEC-Netzkabel, eingebauter Aufhänger für das Kabel, Inbusschlüssel
Standard-DIN
34 x 18 x 39 cm (13,3 x 7,0 x 15,3 in.)
6,5 kg
18 mm
LED
AX-501A
Mikroskop
Nach innen zeigendes Quadrupol, drehend
Zwei Jahre für elektrische Bauteile (außer Glühlampen, Kabel und Sicherungen), fünf Jahre für optische und mechanische Bauteile
14.3 lbs.
IEC 110/220 V (UL/CSA)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Forschungsverbundmikroskop der Serie AX-500 > Monokularkopf; Abbe/Iris-Kondensor; Objektive: Achromat DIN 4x, 10x, 40x, 100x