Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 13-425-Gewinde, Glas, 4 ml
Bei Verwendung mit geschlossenen Schraubverschlüssen ideal für Lagerungszwecke.
Marke: Fisherbrand™ 13 09 0222
15.06 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Jede beliebige Kombination von 4 ml Gewindehals-Fläschchen ND13 mit einem unserer 13 mm-PP-Schraubverschlüsse ist als 2-in-1-KIT erhältlich
- Für Aufbewahrungszwecke auch mit geschlossenen Schraubverschlüssen erhältlich
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
4,1 mL | |
45 mm | |
13 |
14.7 mm | |
5 ml | |
Schraube | |
<400 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |