Learn More
Fisherbrand™ Forschungsverbundmikroskop der Serie AX-500
Artikelnummer. 15358834 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kopfausführung:
Binokular
Monokular
Trinokular
Objektivausführung:
DIN Achromatisch
DIN plan-achromatisch
Modell:
AX-501A
AX-502A.
AX-502PL.
AX-503A.
AX-503PL.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15358834
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Auswahl an drei optischen Objektiven und drei Optikköpfen. Fisherbrand Verbundmikroskope für die Forschung der AX-500 Serie mit Kaltlicht-LED-Beleuchtung wurden speziell für Universitäten und Forschungslabore entwickelt.
  • Große Auswahl an Objektiven mit weitem Vergrößerungsbereich: 4x, 10x, 40x, 100x: Achromatisch, superhoher Kontrast und Plan-achromatisch
  • Der ergonomisch gestaltete Rahmen mit koaxialer Fokussierung in niedriger Position ermöglicht die Bedienung mit einer Hand und erleichtert die erweiterte Nutzung
  • Einstellbare 3 W LED-Beleuchtung mit Helligkeitsregelung
  • Eingebaute, langsame Antriebsmechanik mit Griff zur Steuerung der X- und Y-Achsen(135 mm x 140 mm)
  • 18 mm-Okulare mit Sichtschutz aus Gummi
  • Um 30° geneigter, ergonomischer Siedentopf-Projektionskopf
Spezifikation
Kondensatortyp Abbe/Iris
Eyepiece 18 mm
Kopfausführung Binokular
Beleuchtungsart LED
Vergrößerungsleistung 4X, 10X, 40X, 100X
Modell AX-502PL.
Objektivausführung DIN plan-achromatisch
Produkttyp Mikroskop
Enthält IEC-Netzkabel, eingebauter Aufhänger für das Kabel, Inbusschlüssel
Objektivrevolver Nach innen zeigendes Quadrupol, drehend
Optische Konstruktion Standard-DIN
Gewährleistung Zwei Jahre für elektrische Bauteile (außer Glühlampen, Kabel und Sicherungen), fünf Jahre für optische und mechanische Bauteile
Abmessungen (L x B x H) 34 x 18 x 39 cm (13,3 x 7,0 x 15,3 in.)
Gewicht (angloamerikanisch) 14.3 lbs.
Gewicht (metrisch) 6,5 kg
Elektrische Anforderungen IEC 110/220 V (UL/CSA)