Learn More
Fisherbrand™ Forschungsverbundmikroskop der Serie AX-500
Auswahl an drei optischen Objektiven und drei Optikköpfen. Fisherbrand Verbundmikroskope für die Forschung der AX-500 Serie mit Kaltlicht-LED-Beleuchtung wurden speziell für Universitäten und Forschungslabore entwickelt.
Marke: Fisherbrand™ AX-502A
Beschreibung
- Auswahl an optischen Objektiven mit großem Vergrößerungsbereich: 4 x, 10 x, 40 x, 100 x Achromat, Superhochkontrast und Planachromat
- Auswahl an Optikköpfen: Monokular, binokular, trinokular (ermöglicht Anschluss einer Digitalkamera)
- Der ergonomisch gestaltete Rahmen mit niedriger sitzender koaxialer Fokussierung ermöglicht eine komfortabel Einhandbedienung
- Einstellbare 3 W-LED-Beleuchtung mit Leuchtstärkeregelung
- Integrierter mechanischer Tisch mit niedrigem Antrieb und verlängerter Säule für X- und Y-Steuerung (135 x 140 mm)
- 18 mm-Okulare mit Augenmuscheln aus Gummi
- Um 30° geneigter, ergonomischer Siedentopf Sichtkopf
Spezifikation
Abbe/Iris | |
Binokular | |
4X, 10X, 40X, 100X | |
DIN Achromatisch | |
IEC-Netzkabel, eingebauter Aufhänger für das Kabel, Inbusschlüssel | |
Standard-DIN | |
34 x 18 x 39 cm (13,3 x 7,0 x 15,3 in.) | |
6,5 kg |
18 mm | |
LED | |
AX-502A. | |
Mikroskop | |
Nach innen zeigendes Quadrupol, drehend | |
Zwei Jahre für elektrische Bauteile (außer Glühlampen, Kabel und Sicherungen), fünf Jahre für optische und mechanische Bauteile | |
14.3 lbs. | |
IEC 110/220 V (UL/CSA) |