Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ASTM E 11
Marke:  RETSCH 60.132.000125
117.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10310532
  • 129.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Schüttler AS 200
50mm
200mm
Edelstahl
125 μm
ASTM E 11
Zertifikat zur Regelkonformität
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ASTM E 11 > Porengröße:125 μm