Learn More
Thermo Scientific™ Easy Pierce Heißsiegelfolie
Ideal für das Verwalten chemischer Verbindungen und Hochdurchsatz-Screening-Anwendungen
Marke: Thermo Scientific™ AB-1720
85.68 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Versiegelungsintegrität mit den Thermo Scientific™ Heißsiegelfolien für die ALPS™ Mikrotiterplatten-Heißversiegelungsgeräte. Die Heißversiegelung eignet sich ideal für Lagerungsanwendungen und bietet außerdem die Möglichkeit, Proben direkt zu entnehmen und die Mikrotiterplatte anschließend wieder zu verschließen. Bei der Heißversiegelung wird das Versiegelungsmaterial zunächst direkt über der Mikrotiterplatte in Position gebracht. Anschließend wird mehrere Sekunden lang gleichmäßig Wärme zugeführt, wodurch sich das Versiegelungsmaterial mit den erhöhten Rändern der einzelnen Wells der Mikrotiterplatte verbindet und diese vollständig versiegelt.
- Für PCR geeignet (erfordert den Druck eines beheizten Schraubdeckels)
- Leicht zu durchstechen
- Die abziehbare Klebverbindung kann von Hand entfernt werden.
- Die 20 μm dicke Folie lässt sich noch leichter durchstechen und eignet sich für mehrere Schichtungen.
- Empfohlen für:
- Temperaturbeständigkeit der Versiegelung: –80 bis +80 °C (+120 °C mit ausreichendem Druck vom Deckel des Thermocyclers)
Spezifikation
Folie | |
Aluminium | |
Nicht autoklavierbar | |
80 x 125 mm | |
Allgemein; langfristig | |
Abgene™ | |
Nein | |
–80 °C bis +80 °C, –80 °C bis +120 °C bei ausreichendem Druck | |
Polypropylen, Polyethylen | |
Ja |
Reagenzien für die Biowissenschaft, DMSO | |
Unsteril | |
96 | |
Ideal für das Verwalten chemischer Verbindungen und für Screening-Anwendungen mit hohem Durchsatz, geeignet für PCR | |
Heißversiegelung | |
Polypropylen, mehrere Dichtungen können über die vorhandene Dichtung aufgebracht werden. | |
Ja | |
Alle Well-Formen | |
Allgemein |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
1Stunden
15Minuten
18Sekunden
27 -
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
79Stunden
15Minuten
18Sekunden
27 -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
18Stunden
15Minuten
18Sekunden
27 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen